文件
652652
Sigma-Aldrich
2-溴苯甲醛乙烯醛
96%
同義詞:
2-(2-溴苯基)-1,3-二氧戊环
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9BrO2
CAS號碼:
分子量::
229.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.569 (lit.)
密度
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccccc1C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)9-11-5-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
InChI 密鑰
IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>249.8 °F
閃點(°C)
> 121 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Polina Novoseltseva et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(10), 2276-2284 (2020-01-04)
New chiral N,C-chelate organoboron compounds based on benzylideneamines (bza) with the general formula of B(bza-R)Mes2 (R=H or Me; Mes=mesityl) are reported. A chiral substituent group R- or S-CH(CH3 )Ph (Ph=phenyl) was introduced to the imine center, which imposed a previously