重要文件
65219
Sigma-Aldrich
2-(4-甲氧苯基)肼基磺酸钠 钠盐 一水合物
≥95.0%
同義詞:
2-(4-甲氧苯基)肼硫酸钠 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H9N2NaO4S · H2O
CAS號碼:
分子量::
258.23
Beilstein:
6255508
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0%
形狀
solid
SMILES 字串
[Na+].COc1ccc(NNS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10N2O4S.Na/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-9-14(10,11)12;/h2-5,8-9H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CKYWTHKZADVRRK-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)