重要文件
651753
Sigma-Aldrich
2-氯-5-氟嘧啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H2ClFN2
CAS號碼:
分子量::
132.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
密度
1.439 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Fc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClFN2/c5-4-7-1-3(6)2-8-4/h1-2H
InChI 密鑰
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-氯-5-氟嘧啶可作为起始材料用于制备:
  • 在K2CO3的存在下通过C-N键合反应与多种胺反应生成5-氟-2-氨基嘧啶。[1]
  • 2-氯-5-(5-氟嘧啶-2-基)苯甲酸,一种中间体,可用于合成能作为有效的P2X7受体拮抗剂的苯甲酰胺支架。[2]
  • 5-氟-2-氰基嘧啶,一种用于合成5-氯-N-[(1S)-1-(5-氟嘧啶-2-基)乙基]-N-(5-甲基-1H-吡唑-3-基)嘧啶-2,4-二胺的关键中间体,可作为JAK2激酶的有效抑制剂。[3]
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Metal-free site-selective C-N bond-forming reaction of polyhalogenated pyridines and pyrimidines
Wang L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(100), 82097-82111 (2015)
Discovery of 2-chloro-N-((4, 4-difluoro-1-hydroxycyclohexyl) methyl)-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl) benzamide as a potent and CNS penetrable P2X7 receptor antagonist
Chen X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(10), 3107-3111 (2010)
Use of ?-transaminase enzyme chemistry in the synthesis of a JAK2 kinase inhibitor
Frodsham L, et al.
Organic Process Research & Development, 17(9), 1123-1130 (2013)