重要文件
650757
Sigma-Aldrich
4-乙氧基-3-硝基苯甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NO4
CAS號碼:
分子量::
195.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(C=O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
RPJKVMCCDKVUJN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)