重要文件
650730
Sigma-Aldrich
1,3-二苄基咪唑-2-酮-4,5-二羧酸
97%
同義詞:
2-Oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-4,5-imidazolidinedicarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H18N2O5
CAS號碼:
分子量::
354.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
170-174 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI 密鑰
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)