Key Documents
649988
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-苄基-3-(Boc-氨基)吡咯烷
97%
同義詞:
(S)-(-)-1-苄基-3-(叔丁氧羰基氨基)吡咯烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24N2O2
分子量::
276.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -6°, c = 1% in chloroform
mp
77-81 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
InChI 密鑰
PHOIDJGLYWEUEK-AWEZNQCLSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)