重要文件
648884
Sigma-Aldrich
2,6-二氯-3-(三氟甲基)吡啶
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2Cl2F3N
CAS號碼:
分子量::
215.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
密度
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
InChI 密鑰
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T Horikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(12), 1621-1627 (2002-01-05)
An effective and practical synthetic route to methyl 2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylate (7), the key intermediate of 5-bromo-2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylic acid (1), from 2,6-dichloro-3-trifluoromethylpyridine (12) was undertaken. Process improvements were highlighted by regioselectivity of 12 with a nitrogen nucleophile and conversion of the 3-trifluoromethyl group