Merck
全部照片(3)
Key Documents
648647
Sigma-Aldrich
5-碘-2-甲基苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H3(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
233.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
273 °C/760 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(I)cc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
警告
光敏
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)