重要文件
646733
Sigma-Aldrich
5-(4-溴苯)-2H-3-氨基吡唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8BrN3
CAS號碼:
分子量::
238.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
172-176 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H8BrN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI 密鑰
FTCWIBNIYIEHDT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)