化驗
97%
形狀
solid
mp
167-171 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
CKXAMCSVTNPSCZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves