重要文件
646229
Sigma-Aldrich
2′-脱氧胞苷-13C9,15N3 5′-三磷酸 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
同義詞:
dCTP-13C9,15N3 钠盐 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C9H1415N3Na2O13P3
分子量::
523.03
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+12
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)