重要文件
646180
Sigma-Aldrich
5-(5-溴-2-噻吩基)-1H-四唑 溶液
30% in DMF
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3BrN4S
CAS號碼:
分子量::
231.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
30% in DMF
折射率
n20/D 1.4640
bp
157-158 °C
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChI 密鑰
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
固体物料是潜在的爆炸物(在 239°C 时固体的示差扫描量热法测定值 806J/g)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.9 °F - closed cup
閃點(°C)
54.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)