重要文件
645893
Sigma-Aldrich
N-(2-氯苯亚甲基)-4-甲氧基苯胺
97%
同義詞:
4-甲氧基-N-(2-氯苯亚甲基)苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H12ClNO
CAS號碼:
分子量::
245.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-17-13-8-6-12(7-9-13)16-10-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-10H,1H3/b16-10+
InChI 密鑰
LSBFMYAAXUQSLF-MHWRWJLKSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)