重要文件
645796
Sigma-Aldrich
3,5-二甲酰基-2-氟苯硼酸
同義詞:
2-氟-3,5-二甲酰基苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6BFO4
CAS號碼:
分子量::
195.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
235-240 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1cc(C=O)cc(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6BFO4/c10-8-6(4-12)1-5(3-11)2-7(8)9(13)14/h1-4,13-14H
InChI 密鑰
KKXARFPYUGQNNK-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)