重要文件
645761
Sigma-Aldrich
3-溴-2-(4′-氟苄氧基)-苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11BBrFO3
CAS號碼:
分子量::
324.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1cccc(Br)c1OCc2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H11BBrFO3/c15-12-3-1-2-11(14(17)18)13(12)19-8-9-4-6-10(16)7-5-9/h1-7,17-18H,8H2
InChI 密鑰
FAGFWOJETYFVAS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)