重要文件
645443
Sigma-Aldrich
4-(3′-氯苄氧基)-3,5-二甲基苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H16BClO3
CAS號碼:
分子量::
290.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
SMILES 字串
Cc1cc(cc(C)c1OCc2cccc(Cl)c2)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-6-13(16(18)19)7-11(2)15(10)20-9-12-4-3-5-14(17)8-12/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
FSGQMHRYHYNMCX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)