重要文件
645028
Sigma-Aldrich
5-(4-甲氧苯基)异噁唑-3-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H9NO4
CAS號碼:
分子量::
219.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
181 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-6-9(11(13)14)12-16-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
YIQABFVYNGOELP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)