重要文件
643882
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基异噁唑-4-硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
3,5-二甲基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)异噁唑, 3,5-二甲基异噁唑硼酸频哪醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H18BNO3
CAS號碼:
分子量::
223.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1noc(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO3/c1-7-9(8(2)14-13-7)12-15-10(3,4)11(5,6)16-12/h1-6H3
InChI 密鑰
CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)