文件
642495
Sigma-Aldrich
2-溴噻唑-5-羧酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6BrNO2S
CAS號碼:
分子量::
236.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5530 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
密度
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves