重要文件
642215
Sigma-Aldrich
反式-2-溴-β-硝基苯乙烯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4CH=CHNO2
CAS號碼:
分子量::
228.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
82-86 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
nitro
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI 密鑰
QKFDNZXJABSGIO-AATRIKPKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)