文件
642037
Sigma-Aldrich
L-赖氨酸-6-13C 二盐酸盐
99 atom % 13C, 98% (CP), 98% L-
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
220.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.Cl.N[13CH2]CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i4+1;;
InChI 密鑰
JBBURJFZIMRPCZ-NHAQXJHSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3