重要文件
592994
Sigma-Aldrich
D-甘露糖-13C6
98 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6H12O6
CAS號碼:
分子量::
186.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1