重要文件
641529
Sigma-Aldrich
反式-4-苄氧基-3-氯-5-甲氧基-β-硝基苯乙烯
97%
同義詞:
1-甲氧基-2-苄氧基-3-氯-5-(2-硝基乙烯)苯, 2-(3-氯-4-苄氧基-5-甲氧苯基)硝基乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H14ClNO4
CAS號碼:
分子量::
319.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
137-141 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(\C=C\[N+]([O-])=O)cc(Cl)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14ClNO4/c1-21-15-10-13(7-8-18(19)20)9-14(17)16(15)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
XKJQWVBCSSZOCK-BQYQJAHWSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)