重要文件
641227
Sigma-Aldrich
聚(2,5-二(3′,7′-二甲基辛基)苯撑-1,4-乙炔撑)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
溶解度
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
共轭聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)