化驗
96%
折射率
n20/D 1.5030 (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cnc(o1)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H23NO2Si/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)13-14-7-12(8-15)16-13/h7-11H,1-6H3
InChI 密鑰
FBQMBIDSILZYSW-UHFFFAOYSA-N
相關類別
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3