Merck
全部照片(3)
文件
640085
Sigma-Aldrich
6-三氟甲基吡啶-3-醛
95%
同義詞:
6-三氟甲基烟醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4F3NO
CAS號碼:
分子量::
175.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
52-56 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-4H
InChI 密鑰
MRPAGRCGPAXOGS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F - closed cup
閃點(°C)
93.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.