重要文件
639788
Sigma-Aldrich
5-氨基-1-(4-甲氧基苯基)-1H-吡唑-4-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H11N3O3
CAS號碼:
分子量::
233.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-n2ncc(C(O)=O)c2N
InChI
1S/C11H11N3O3/c1-17-8-4-2-7(3-5-8)14-10(12)9(6-13-14)11(15)16/h2-6H,12H2,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
XOMCPZHFKFCRLB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)