重要文件
638889
Sigma-Aldrich
2-氟-5-甲基苯磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CH3)SO2Cl
CAS號碼:
分子量::
208.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Cc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)7(4-5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
MOZTWWZAQLPJMT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)