重要文件
638781
Sigma-Aldrich
5-氯-6-甲氧基-1-茚满酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9ClO2
CAS號碼:
分子量::
196.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
XIUZEIYKEBEXIB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of azaheterocycles via a palladium(II)-catalyzed ring-expansion reaction
  • Preparation of phenyldihydroindene hydroxy derivatives as dopamine receptor ligands
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)