Merck
全部照片(3)
重要文件
638692
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-4-甲氧基苯甲酸
97%
同義詞:
3,5-二甲基对茴香酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H12O3
CAS號碼:
分子量::
180.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
191-195 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(C)cc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6-4-8(10(11)12)5-7(2)9(6)13-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Michael F Wempe et al.
Drug design, development and therapy, 6, 323-339 (2012-11-16)
Human uric acid transporter 1 (hURAT1; SLC22A12) is a very important urate anion exchanger. Elevated urate levels are known to play a pivotal role in cardiovascular diseases, chronic renal disease, diabetes, and hypertension. Therefore, the development of potent uric acid