重要文件
637831
Sigma-Aldrich
2-酮丁酸-4-13C,4-d1 钠盐 水合物
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
同義詞:
α-酮丁酸钠-4-13C,4-d1
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CDH2CH2COCO2Na · xH2O
分子量::
126.07 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
97 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
包含
5-10% CD2H
技術
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O.[Na+].[2H][13CH2]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D;;
InChI 密鑰
PVLJVKQSCAHPPR-WNCGAKQTSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.