重要文件
637041
Sigma-Aldrich
1,4-二(十二烷基)苯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)11C6H4(CH2)11CH3
CAS號碼:
分子量::
414.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCc1ccc(CCCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C30H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-29-25-27-30(28-26-29)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-28H,3-24H2,1-2H3
InChI 密鑰
UDDNERKMSGPLJQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)