重要文件
493066
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethanolamine-15N
98 atom % 15N
同義詞:
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH215N(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
90.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % 15N
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
InChI 密鑰
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
相關類別
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)