重要文件
636185
Sigma-Aldrich
2,3-环氧丙酸乙酯
90%
同義詞:
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8O3
CAS號碼:
分子量::
116.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
90%
折射率
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.4 - 120.2 °F
閃點(°C)
48 - 49 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)