重要文件
635782
Sigma-Aldrich
2,3-二氟-4-甲酰基苯硼酸
≥95%
同義詞:
3,5-Difluoro-4-formylbenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H2F2CHOB(OH)2
CAS號碼:
分子量::
185.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
255-260 °C
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
OB(O)c1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
InChI 密鑰
XWZOKATWICIEMU-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
  • Preparation of boronate based D-glucose sensors
其他說明
Contains varying amounts of anhydride
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)