重要文件
63539
Sigma-Aldrich
碳酸锰(II) 水合物
44-46% Mn basis (KT)
同義詞:
Manganese(2+) carbonate hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MnCO3 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
114.95 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀:
powder
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
powder
濃度
44-46% Mn (KT)
SMILES 字串
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)