描述
single side polished
化驗
99.99% trace metals basis
硬度
5 mohs
尺寸
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
透射率
400-4000 nm, ~80%
mp
1825 °C (lit.)
密度
4.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Y+3].[O-][V]([O-])([O-])=O
特點和優勢
双折射的钒酸钇晶体是光学偏振组件(如光导纤维或光束偏移器)的理想材料。它在很大范围内具有透明性而且是中等硬度材料,因此可对其进行抛光并达到高度光学平整度。
物理性質
折射率 η,双折射率 (Δn) 和离散角 (45°) (ρ):
η o= 1.9929 η e= 2.2154 Δη = 0.2225 ρ=6.04°(λ 0.63μm 时)
η o= 1.9500 η e= 2.1554 Δη = 0.2054 ρ=5.72°(λ 1.30μm 时)
η o= 1.9447 η e= 2.1486 Δη = 0.2039 ρ=5.69°(λ 1.55μm 时)
η o= 1.9929 η e= 2.2154 Δη = 0.2225 ρ=6.04°(λ 0.63μm 时)
η o= 1.9500 η e= 2.1554 Δη = 0.2054 ρ=5.72°(λ 1.30μm 时)
η o= 1.9447 η e= 2.1486 Δη = 0.2039 ρ=5.69°(λ 1.55μm 时)
热光系数:dη a/dT:8.5×10-6/°C,dη c/dT:3.0×10-6/°C
热导率:A 轴 5.32W/(m.k),C 轴 = 5.10W/(m.k)
热膨胀:αa= 4.43×10-6/°C,αc= 11.3×10-6/°C
外觀
四边形(a = b = 7.12Å,c = 6.29Å)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3