重要文件
635081
Sigma-Aldrich
L-谷氨酰胺-13C5,15N2,d10
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
同義詞:
L-谷氨酰胺-ul-13C,15N,d
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
D215N13CO(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
CAS號碼:
分子量::
163.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
96 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+17
SMILES 字串
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1/hD5
InChI 密鑰
ZDXPYRJPNDTMRX-STHRCCDNSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)