Merck
全部照片(3)
重要文件
634816
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)溴苄
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9BrS
CAS號碼:
分子量::
217.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
43-47 °C (lit.)
官能基
bromo
thioether
SMILES 字串
CSc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
QDLKMRTVELBKFE-UHFFFAOYSA-N
應用
4-(Methylthio)benzyl bromide can undergo self-catalyzed oxidation in the presence of hydrogen peroxide to form the corresponding sulfoxide.[1]
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
"Self-Catalyzed Oxidation of Sulfides with Hydrogen Peroxide: A Green and Practical Process for the Synthesis of Sulfoxides"
Shi F, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349(16), 2425-2430 (2007)