重要文件
634735
Sigma-Aldrich
氧化铝镧
single crystal substrate, <100>, ≥99.99% trace metals basis
同義詞:
铝酸镧
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
LaAlO3
CAS號碼:
分子量::
213.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
single side polished
化驗
≥99.99% trace metals basis
介電常數
~25
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
尺寸
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2080 °C (lit.)
密度
6.52 g/mL at 25 °C (lit.)
半導體屬性
<100>
SMILES 字串
O=[Al]O[La]=O
InChI
1S/Al.La.3O
InChI 密鑰
KJXBRHIPHIVJCS-UHFFFAOYSA-N
特點和優勢
单晶铝酸镧基底晶格与大多数钙钛矿结构材料都有良好的晶格匹配性。它是磁性和铁电薄膜以及高温超导体外延生长的优质基底。由于其介电特性,它还可应用于低损耗微波和介电共振。
外觀
Rhombohedral at 25 °C (a = 5.357 Å, c = 13.22 Å); Cubic at >435 °C (a = 3.821 Å)
其他說明
热膨胀 = 10×10-6/°C;10GHz 时损耗因数 = 约 3×10-4 (300K),0.6×1-4 (77K);25°C 时不溶于矿物酸,150°C 以上可溶于 H3PO3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.