Merck
全部照片(3)
重要文件
634204
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-溴-4,6-二甲基吡啶
97%
同義詞:
5-溴-4,6-二甲基-2-吡啶胺, 6-氨基-3-溴-2,4-二甲基吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H9BrN2
CAS號碼:
分子量::
201.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
144-148 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
InChI 密鑰
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)