重要文件
633704
Sigma-Aldrich
3-(4-溴苯基)-1H-吡唑-5-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H7BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
267.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
258-262 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(14)15)13-12-8/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
QEOVHDPWTQAMLB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTPN1(5770)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)