About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6ClN · HCl
CAS號碼:
分子量::
164.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cc1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H
InChI 密鑰
WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3