重要文件
632708
Sigma-Aldrich
3-硝基苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)硝基苯, 4,4,5,5-四甲基-2-(3-硝基苯基)-1,3,2-二氧杂戊硼烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H16BNO4
CAS號碼:
分子量::
249.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
76-80 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-6-5-7-10(8-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
JWEAFTZTLIGAQU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)