重要文件
632643
Sigma-Aldrich
2-溴甲基-1,4-苯并二噁烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9BrO2
CAS號碼:
分子量::
229.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
密度
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI 密鑰
QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)