重要文件
632279
Sigma-Aldrich
4-(2,2-二氰基乙烯基)-N-双(羟乙基)苯胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H15N3O2
CAS號碼:
分子量::
257.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
83 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C14H15N3O2/c15-10-13(11-16)9-12-1-3-14(4-2-12)17(5-7-18)6-8-19/h1-4,9,18-19H,5-8H2
InChI 密鑰
CYBYVNMREDBMAT-UHFFFAOYSA-N
應用
NLO 单体
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)