重要文件
632171
Sigma-Aldrich
4-甲基-3-硝基苯甲酸甲酯
同義詞:
3-硝基-4-甲基苯甲酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NO4
CAS號碼:
分子量::
195.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
官能基
ester
nitro
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-3-4-7(9(11)14-2)5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)