重要文件
632112
Sigma-Aldrich
2-戊炔酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10O2
CAS號碼:
分子量::
126.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C#CCC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)