文件
631787
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-双-2-萘基二甲烷磺酰酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3SO3C10H6)2
CAS號碼:
分子量::
442.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +75°, c = 1% in chloroform
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES 字串
CS(=O)(=O)Oc1c(ccc2ccccc12)-c3ccc4ccccc4c3OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C22H18O6S2/c1-29(23,24)27-21-17-9-5-3-7-15(17)11-13-19(21)20-14-12-16-8-4-6-10-18(16)22(20)28-30(2,25)26/h3-14H,1-2H3
InChI 密鑰
NVLGJUMYNYDMQA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
我們提供一篇有關 BINOL 及其衍生物的文章。