重要文件
631345
Sigma-Aldrich
4′-氯-2-苯基苯乙酮
97%
同義詞:
4-氯苯基苄基酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11ClO
CAS號碼:
分子量::
230.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-107 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
phenyl
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)